Learn More
5-Bromo-1-cloro-3-fluoro-2-metoxibenceno, TRC
Código de producto. 30179845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30179845 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30179845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB415013100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261762-34-9
Fórmula molecular C7H5BrClFO
Peso molecular (g/mol) 239.47
Sinónimo 4-Bromo-2-Chloro-6-Fluoroanisole
Nombre IUPAC 5-bromo-1-cloro-3-fluoro-2-metoxibenceno
SMILES COc1c(F)cc(Br)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrClFO/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.9196