Learn More
5-Bromo-1-benzothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10069431
Cambiar vista
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Código de producto.
10069431 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Código de producto. 10069431 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24810DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-benzothiophene
CAS 4923-87-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Amber Glass Bottle
Fórmula molecular C8H5BrS
Número MDL MFCD03069318
Cantidad 1g
Sinónimo 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox
Clave InChI RDSIMGKJEYNNLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C2SC=CC2=C1
Nombre IUPAC 5-bromo-1-benzothiophene
Peso molecular (g/mol) 213.09
PubChem CID 2776578
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1
Porcentaje de pureza 97%