Learn More
Cloruro de 5-bromo-1-benzotiofeno-2-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10799963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10799963 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10036142 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10799963 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38802CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7312-14-3
Fórmula molecular C9H4BrClOS
Peso molecular (g/mol) 275.544
Número MDL MFCD05664419
Clave InChI LRYLQGGHNAOVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795570
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromo-1-benzotiofeno-2-carbonilo
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(S2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.55
Porcentaje de pureza 95%