Learn More
5-Bromo-1-benzofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10641673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10641673 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10523002 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10440734 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10641673 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07110CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 23145-07-5
Fórmula molecular C8H5BrO
Peso molecular (g/mol) 197.031
Número MDL MFCD03407317
Clave InChI AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
PubChem CID 90015
Nombre IUPAC 5-bromo-1-benzofurano
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-benzofuran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%