Learn More
(5-Bromo-1-benzofuran-2-il)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10026292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10026292 250 mg 250 miligramos
10321143 1 g 1 g
10624405 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10026292 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31209CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 38220-77-8
Fórmula molecular C9H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 227.06
Número MDL MFCD06659073
Clave InChI JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
PubChem CID 2795537
Nombre IUPAC (5-bromo-1-benzofuran-2-il)metanol
SMILES OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.06
Porcentaje de pureza 97%