Learn More
5-Bromo-1,4-benzodioxano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463757 250 mg 250 miligramos
11382819 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27709.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58328-39-5 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58328-39-5
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD03095029
Clave InChI NGOZRIZXELGVHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, acmc-209m3q, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4 benzodioxine, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4-benzodioxine, 1,4-benzodioxin, 5-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 18787268
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1,4-benzodioxane
Índice de refracción 1.5955
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 95%