Learn More
5-Bromo-1,3-dimetil-2-piridona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408907 1 g 1 g
15418907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52279.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51417-13-1 | C7H8BrNO | 202.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51417-13-1
Fórmula molecular C7H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 202.051
Número MDL MFCD16658881
Clave InChI UEHHXNZKBMALIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone, 5-bromo-1,3-dimethylpyridin-2 1h-one, 5-bromo-1,3-dimethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-bromopyridine-2 1h-one, 5-bromo-1,3-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 12272664
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-dimetilpiridin-2-ona
SMILES CC1=CC(=CN(C1=O)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone
Punto de fusión 105°C to 106°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.05
Porcentaje de pureza 97%