Learn More
5-Bromo-1,3,4-tiadiazol-2-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10663425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10663425 5 g 5 g
10225504 1 g 1 g
10193354 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10663425 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08007DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 37566-39-5
Fórmula molecular C2H2BrN3S
Peso molecular (g/mol) 180.02
Número MDL MFCD00464325
Clave InChI GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t
PubChem CID 3650883
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3,4-tiadiazol-2-amina
SMILES NC1=NN=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.03
Porcentaje de pureza 97%