Learn More
5-Bromo-1-(2-fluorofenil)-2-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone |
| CAS | 1373350-56-1 |
| Fórmula molecular | C11 H12 Br F O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12BrFO/c12-7-3-5-10(14)8-9-4-1-2-6-11(9)13/h1-2,4,6H,3,5,7-8H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1CC(=O)CCCBr |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-1-(2-fluorofenil)pentan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 259.115 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.006 |