Learn More
5-Bromo-1-[2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencil]-6-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-6-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 830346-48-0 |
| Fórmula molecular | C13H9BrF4N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Bromo-1-[[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-6-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-5-bromo-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9BrF4N2O2/c1-6-10(14)11(21)19-12(22)20(6)5-7-8(13(16,17)18)3-2-4-9(7)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,19,21,22) |
| SMILES | CC1=C(Br)C(=O)NC(=O)N1Cc2c(F)cccc2C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-1-[[2-fluoro-6-(trifluorometil)fenil]metil]-6-metilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 381.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.9784 |