Learn More
5-Bromo-1,2-dimetil-1H-imidazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10316574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10316574 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10316574 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC25110DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1, 2-dimethyl-1H-imidazole
CAS 24134-09-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H7BrN2
Número MDL MFCD06659905
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-1,2-dimethyl, pubchem23641, 1,2-dimethyl-5-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-bromo-1,2-dimethyl
Clave InChI WIRCWIXZNDCIST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(C)=NC=C1Br
Nombre IUPAC 5-bromo-1,2-dimetilimidazol
Peso molecular (g/mol) 175.03
PubChem CID 7204879
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.03
Porcentaje de pureza 97%