Learn More
5-bromo-1,2-bencisoxazol-3-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10718455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10718455 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10245644 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10718455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08226CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 455280-00-9
Fórmula molecular C7H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 213.03
Número MDL MFCD09834823
Clave InChI BGMYWBQEKIMHGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzo d isoxazol-3-ylamine, 5-bromobenzo d isoxazol-3-amine, 5-bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 5-bromo, 3-amino-5-bromobenzo d isoxazole, 5-bromobenzo d isoxazole-3-ylamine, 5-bromanyl-1,2-benzoxazol-3-amine, 1,2-benzisoxazol-3-amine,5-bromo
PubChem CID 33589610
Nombre IUPAC 5-bromo-1,2-benzoxazol-3-amina
SMILES NC1=NOC2=CC=C(Br)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1, 2-benzisoxazol-3-ylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.03
Porcentaje de pureza 97%