Learn More
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476676 5 g 5 g
11486676 25 g 25 g
11496676 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24872.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2675-79-8 | C9H11BrO3 | 247.09 g/mol
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-1,2,3-trimetoxibenceno es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2675-79-8
Fórmula molecular C9H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 247.09
Número MDL MFCD00017169
Clave InChI XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-trimethoxybromobenzene, bromotrimethoxybenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy-benzene, pubchem10980, 3,4,5-trimethoxybromoben, ksc490o1d, 3,4,5-trimethoxyphenylbromide, 3,4,5-triemethoxyphenylbromide
PubChem CID 75885
Nombre IUPAC 5-bromo-1,2,3-trimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(Br)=CC(OC)=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.1
Porcentaje de pureza 97%