Learn More
5-Bromo-1,2,3-triclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene |
| CAS | 21928-51-8 |
| Fórmula molecular | C6H2BrCl3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4,5-Trichlorobromobenzene, Bromo-3,4,5-trichlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2BrCl3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H |
| SMILES | ClC(C(Cl)=CC(Br)=C1)=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 5-Bromo-1,2,3-triclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 260.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.34 |