Learn More
MedChemExpress 5-BrdUTP sodium salt
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 102212-99-7 |
| Sinónimo | 5-Bromo-2'-deoxyuridine 5'-triphosphate sodium salt |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Cantidad | 1 mg |
| Peso molecular | 639.0 g/mol |
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| Condiciones de envío | Room temperature |