Learn More
MedChemExpress 5-BrdU
Código de producto. 16469447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469447 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16469447 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress 5-BrdU (BrdU) is a nucleoside analog that competes with thymidine for incorporation into DNA. 5-BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells.
Especificaciones
Peso molecular 307.1 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 95.0%
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (814.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.51 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 59-14-3
Sinónimo BrdU∣ 5-Bromo-2'-deoxyuridine∣ BUdR