Learn More
MedChemExpress 5-BrdU
Código de producto. 16451569
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451569 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16451569 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15910
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress 5-BrdU (BrdU) is a nucleoside analog that competes with thymidine for incorporation into DNA. 5-BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells.
Especificaciones
Peso molecular 307.1 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 95.0%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (814.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.51 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 59-14-3
Sinónimo BrdU∣ 5-Bromo-2'-deoxyuridine∣ BUdR
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.