Learn More
MedChemExpress 5-BrdU
Código de producto. 16416996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16416996 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16416996 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15910100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress 5-BrdU (BrdU) is a nucleoside analog that competes with thymidine for incorporation into DNA. 5-BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells.
Especificaciones
Peso molecular 307.1 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 95.0%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (814.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.51 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 59-14-3
Sinónimo BrdU∣ 5-Bromo-2'-deoxyuridine∣ BUdR