Learn More
Ácido 5-boronopicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Boronopicolinic Acid |
| CAS | 913836-11-0 |
| Fórmula molecular | C6 H6 B N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Carboxypyridine-5-boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BNO4/c9-6(10)5-2-1-4(3-8-5)7(11)12/h1-3,11-12H,(H,9,10) |
| SMILES | OB(O)c1ccc(nc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-boronopiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.927 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.039 |