Learn More
Ácido 5-((BOC-amino)metil)furano-2-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-((BOC-Amino)methyl)furan-2-boronic Acid |
| CAS | 1072946-49-6 |
| Fórmula molecular | C10H16BNO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[(5-Borono-2-furanyl)methyl]-C-(1,1-dimethylethyl)ester Carbamic Acid, C-(1,1-Dimethylethyl) N-[(5-borono-2-furanyl)methyl]carbamate, (5-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)furan-2-yl)boronic Acid, (5-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)furan-2-yl)boronicacid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16BNO5/c1-10(2,3)17-9(13)12-6-7-4-5-8(16-7)11(14)15/h4-5,14-15H,6H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCc1oc(cc1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [5-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]metil]furan-2-il]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 241.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.1122 |