Learn More
Alfa Aesar™ Hemiéster del ácido 5-(Boc-amino)-2-(hidroximetil) bencenoborónico, + 98 %
Código de producto. 15470176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470176 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15470176 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H52890.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
El emiester del ácido 5-(Boc-amino)-2-(hidroximetil)bencenoborónico se utiliza como intermedio para el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado del ox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
CAS 850568-79-5
Punto de fusión 134°C to 138°C
Fórmula molecular C12H16BNO4
Número MDL MFCD06659853
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-boc-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane, 5-boc-amino-2-hydroxymethylphenylboronic acid, dehydrate, tert-butyl 1-hydroxy-1,3-dihydrobenzo c 1,2 oxaborol-6-yl carbamate, tert-butyl n-1-hydroxy-3h-2,1-benzoxaborol-6-yl carbamate, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane, n-boc protected, 5-amino-2-hydroxymethyl benzeneboronic acid, dehydrate, n-boc protected, 5-boc-amino-2-hydroxymethylphenylboronic acid dehydrate, tert-butyl n-1-oxidanyl-3h-2,1-benzoxaborol-6-yl carbamate, 5-boc-amino-2-hydroxymethyl benzeneboronic acid hemiester, 5-boc-amino-2-hydroxymethyl benzeneboronic acid hemiester, 98+%
Clave InChI PHTYIDJNPFQYPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC2=C(COB2O)C=C1
Nombre IUPAC terc-butil N-(1-hidroxi-3H-2,1-benzoxaborol-6-il)carbamato
Peso molecular (g/mol) 249.07
PubChem CID 44119625
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.07
Porcentaje de pureza ≥98%