Learn More
Ácido 5-(boc-amino)-2-clorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438947 1 g 1 g
15458947 250 mg 250 miligramos
15448947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52308.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 503555-96-2 | C12H14ClNO4 | 271.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503555-96-2
Fórmula molecular C12H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 271.70
Número MDL MFCD02682166
Clave InChI QNRXWUBPCIBQMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, n-boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-boc-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-5-2-methyl-2-propanyl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-9ci
PubChem CID 22291441
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-5-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(C(O)=O)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.7
Porcentaje de pureza ≥98%