Learn More
5-(Boc-amino)-1-pentanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-(Boc-amino)-1-pentanol may be used as non-limiting linkers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5-(Boc-amino)-1-pentanol puede utilizarse como conector no limitante.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en estado seco. Mantener alejado de metales activos, bases, agentes oxidantes y calor.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-(Boc-amino)-1-pentanol |
| Fórmula lineal | (CH3)3COCONH(CH2)5OH |
| Índice de refracción | 1.456 |
| Beilstein | 3603659 |
| Información de solubilidad | Difficult to mix in water. |
| Densidad | 1 |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | >109°C (228°F) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.28 |
| Porcentaje de pureza | 96% |