Learn More
5-(Boc-amino)-1-pentanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368586 1 g 1 g
11378586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17649.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75178-90-4 | C10H21NO3 | 203.28 g/mol
5-(Boc-amino)-1-pentanol may be used as non-limiting linkers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-(Boc-amino)-1-pentanol puede utilizarse como conector no limitante.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en estado seco. Mantener alejado de metales activos, bases, agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75178-90-4
Fórmula molecular C10H21NO3
Peso molecular (g/mol) 203.28
Número MDL MFCD01862955
Clave InChI DDGNGFVNTZJMMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-boc-amino-1-pentanol, tert-butyl n-5-hydroxypentyl carbamate, tert-butyl 5-hydroxypentyl carbamate, 5-tert-butoxycarbonylamino-1-pentanol, n-5-hydroxypentyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-hydroxypentylcarbamate, carbamic acid, 5-hydroxypentyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-5-aminopentanol, 5-boc-amino 1-pentanol, acmc-209ox9
PubChem CID 4456136
Nombre IUPAC tert-butil N-(5-hidroxipentil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Boc-amino)-1-pentanol
Fórmula lineal (CH3)3COCONH(CH2)5OH
Índice de refracción 1.456
Beilstein 3603659
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Densidad 1
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >109°C (228°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.28
Porcentaje de pureza 96%