Learn More
5-BOC-1,4,6,7-tetrahidropirazolo[4,3-c]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15522313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15522313 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15522313 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450020010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
CAS 230301-11-8
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H17N3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 6,7-dihydro-1h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 6,7-dihydro-2h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 2h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo-4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, t-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate
Clave InChI BHYPERDTLBCHAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)C=NN2
Nombre IUPAC terc-butil 1,4,6,7-tetrahidropirazol[4,3-c]piridin-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 223.27
PubChem CID 10398680
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.27
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación