Learn More
5-(bis-bencil)etanona-2,4-bis(fenilmetoxi)anisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Bis-benzyl)ethanone-2,4-bis(phenylmethoxy)anisole |
| CAS | 1346602-80-9 |
| Fórmula molecular | C37H34O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H34O4/c1-39-35-24-33(37(38)32(22-28-14-6-2-7-15-28)23-29-16-8-3-9-17-29)34(40-26-30-18-10-4-11-19-30)25-36(35)41-27-31-20-12-5-13-21-31/h2-21,24-25,32H,22-23,26-27H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(C(=O)C(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3)c(OCc4ccccc4)cc1OCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-1-[5-metoxi-2,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 542.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.2457 |