Learn More
Sal sódica del ácido 5-[bis(2-hidroxietil)amino]-1-metil-1H-benzimidazol-2-butanoico, Mikromol
Código de producto. 30463192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30463192 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30463192 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0154.210025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sal sódica del ácido 5-[bis(2-hidroxietil)amino]-1-metil-1H-benzimidazol-2-butanoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt
CAS 2469736-46-5
Nombres de analitos o componentes 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H22 N3 O4 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-, sodium salt (1:1) (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23N3O4.Na/c1-18-14-6-5-12(19(7-9-20)8-10-21)11-13(14)17-15(18)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11,20-21H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Na+].Cn1c(CCCC(=O)[O-])nc2cc(ccc12)N(CCO)CCO
Nombre IUPAC 4-[5-[bis(2-hidroxietil)amino]-1-metilbencimidazol-2-il]butanoato de sodio
Peso molecular (g/mol) 343.3534
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1508 g/mol