Learn More
Éster etílico del ácido 5-[bis(2-hidroxietil)amino]-1-metil-1H-benzimidazol-2-butanoico, Mikromol™
Código de producto. 30462637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462637 4 x 25 mg -
30051630 100 mg 100 miligramos
30052707 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462637 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0154.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico del ácido 5-[bis(2-hidroxietil)amino]-1-metil-1H-bencimidazol-2-butanoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 3543-74-6
Nombres de analitos o componentes 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H27 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, [1-Methyl-5-bis(2'-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Ethyl Ester, 4-[5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27N3O4/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-19-15-13-14(7-8-16(15)20(17)2)21(9-11-22)10-12-23/h7-8,13,22-23H,3-6,9-12H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCO)CCO
Nombre IUPAC 4-[5-[bis(2-hidroxietil)amino]-1-metilbencimidazol-2-il]butanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 349.42
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.2002 g/mol