Learn More
5-[Bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]-α 1,α 1,α 3,α 3-tetrametil-1,3-bencenodiacetonitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-[Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-alpha1,alpha1,alpha3,alpha3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 1186102-55-5 |
| Fórmula molecular | C19 H20 N8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-[bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 2,2'-[5-[Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), 2-[3-[bis(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-5-(1-cyano-1-methyl-ethyl)phenyl]-2-methyl-propanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N8/c1-18(2,8-20)15-5-14(6-16(7-15)19(3,4)9-21)17(26-12-22-10-24-26)27-13-23-11-25-27/h5-7,10-13,17H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(n2cncn2)n3cncn3 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[bis(1,2,4-triazol-1-il)metil]-5-(2-cianopropan-2-il)fenil]-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 360.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1811 |