Learn More
5-(biotinamido)pentilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Biotinamido)pentylamine |
| CAS | 115416-38-1 |
| Fórmula molecular | C15 H28 N4 O2 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (3aS,4S,6aR)-N-(5-Aminopentyl)hexahydro-2-oxo-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Biotinyl Cadaverine, Cadaverine-X-biotin, N-(5-Aminopentyl)biotinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H28N4O2S/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21)/t11-,12-,14-/m0/s1 |
| SMILES | NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-(5-aminopentil)pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 328.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.1933 |