Learn More
5-Beta-Pregnane-3-Alfa, 20-Alfa-diol, TRC
Código de producto. 30006880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006880 100 mg 100 miligramos
17977164 10 mg 10 miligramos
17989174 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP705130100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-92-2
Fórmula molecular C21 H36 O2
Peso molecular (g/mol) 320.51
Sinónimo Pregnanediol, 5beta-Pregnane-3alpha,20(S)-diol, 5beta-Pregnane-3alpha,20alph-diol, 3alpha,20alpha-Dihydroxy-5beta-pregnane, NSC 1612, NSC 47462
Nombre IUPAC (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hidroxietil]-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ol
SMILES C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnanediol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.2715
Porcentaje de pureza >95%