Learn More
5-benciltio-1H-tetrazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzylthio-1H-tetrazole |
| CAS | 21871-47-6 |
| Fórmula molecular | C8H8N4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12) |
| SMILES | C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-bencilsulfanil-2H-tetrazol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.24 |