Learn More
Clorhidrato de 5-benciloxitriptamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497967 1 g 1 g
15407977 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51089.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 52055-23-9 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52055-23-9
Fórmula molecular C17H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 302.802
Número MDL MFCD00012685
Clave InChI IUWVJCIEWSQGHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzyloxytryptamine hydrochloride, 5-benzyloxytryptamine hcl, 2-5-phenylmethoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, cambridge id 5119598, c17h18n2o.hcl, 5-benzyloxy-tryptamine hydrochloride, 5-benzyloxy tryptamine hydrochloride, 5-benzyloxytryptamine hydrochloridyl, 3-2-aminoethyl-5-benzyloxyindole hydrochloride
PubChem CID 2828785
Nombre IUPAC 2-(5-fenilmetoxi-1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3CCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
Punto de fusión 259°C to 263°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.8
Porcentaje de pureza 98%