Learn More
5-Benciloxiindol, 94 %, puede contener hasta un 7 % de tolueno aprox., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416217 1 g 1 g
11426217 5 g 5 g
11436217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25143.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1215-59-4 | C15H13NO | 223.275 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215-59-4
Fórmula molecular C15H13NO
Peso molecular (g/mol) 223.275
Número MDL MFCD00005676
Clave InChI JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
PubChem CID 14624
Nombre IUPAC 5-fenilmetoxi-1H-indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzyloxyindole
Punto de fusión 96°C to 101°C
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un ≈7 % de tolueno
Cantidad 1 g
Beilstein 173532
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.28
Porcentaje de pureza 94%