Learn More
5-Benciloxiindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10189739 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10189739 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10189739 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 433430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
CAS 6953-22-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 241°C to 242°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H13NO2
Número MDL MFCD00014562
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-phenylmethoxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-3-formylindole, 5-benzyloxy-indole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-3-formyl-1h-indole, 5-benzyloxy-3-indolecarboxaldehyde, 5-benzyloxy indole-3-carboxyaldehyde
Clave InChI DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C=O
Nombre IUPAC 5-fenilmetoxi-1H-indol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 251.28
PubChem CID 81398
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.