Learn More
5-Benciloxiindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354464 5 g 5 g
11364464 250 mg 250 miligramos
11344464 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354464 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01117.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6953-22-6 | C16H13NO2 | 251.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6953-22-6
Fórmula molecular C16H13NO2
Peso molecular (g/mol) 251.285
Número MDL MFCD00014562
Clave InChI DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-phenylmethoxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-3-formylindole, 5-benzyloxy-indole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-3-formyl-1h-indole, 5-benzyloxy-3-indolecarboxaldehyde, 5-benzyloxy indole-3-carboxyaldehyde
PubChem CID 81398
Nombre IUPAC 5-fenilmetoxi-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 239°C to 242°C
Cantidad 5 g
Beilstein 208873
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 98%