Learn More
Ácido 5-(benciloxicarbonilamino)valérico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482389
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482389 250 mg 250 miligramos
15462389 1 g 1 g
15472389 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64958.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 23135-50-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23135-50-4
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Número MDL MFCD00188458
Clave InChI QYYPKLYDFCYGPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, 5-benzyloxycarbonylamino-pentanoic acid, 5-benzyloxycarbonylamino pentanoic acid, z-5-ava-oh, 5-carbobenzoxyamino valeric acid, 5-carbobenzoxyamino pentanoic acid, 5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 5-benzyloxycarbonylamino-pentanoicacid, pubchem20738
PubChem CID 3690024
SMILES OC(=O)CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Benzyloxycarbonylamino)valeric acid
Punto de fusión 99°C to 105°C
Color White
Fórmula lineal C6H4CH2OCONH2(CH2)4CO2H
Beilstein 2334766
Nombre IUPAC ácido 5-{[(benciloxi)carbonil]amino}pentanoico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido