Learn More
5-benciloxi rosiglitazona-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzyloxy Rosiglitazone-d4 |
| CAS | 1794768-28-7 |
| Fórmula molecular | C25H21D4N3O4S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-{4-[2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethoxy]benzyl}thiazolidine-2,4-dione-d4, 5-[[3-[2-[Methyl[5-(phenylmethoxy)-2-pyridinyl]amino]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H25N3O4S/c1-28(23-12-11-21(16-26-23)32-17-19-5-3-2-4-6-19)13-14-31-20-9-7-18(8-10-20)15-22-24(29)27-25(30)33-22/h2-12,16,22H,13-15,17H2,1H3,(H,27,29,30)/i13D2,14D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Oc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)C([2H])([2H])N(C)c3ccc(OCc4ccccc4)cn3 |
| Nombre IUPAC | 5-[[4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[metil-(5-fenilmetoxipiridin-2-il)amino]etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 467.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.1817 |