Learn More
5-benciloxi-6-metoxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzyloxy-6-methoxyindole |
| CAS | 4790-04-9 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-10-14-13(7-8-17-14)9-16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2[nH]ccc2cc1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-5-fenilmetoxi-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 253.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1103 |