Learn More
5-Benziloxi-6-azaindole-3-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449290 1 g 1 g
11439290 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50173.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56795-92-7 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56795-92-7
Fórmula molecular C15H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 252.273
Número MDL MFCD00191784
Clave InChI OZWLZROTVDCROC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde, 5-phenylmethoxy pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,97, 5-phenylmethoxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,5-phenylmethoxy
PubChem CID 5114536
Nombre IUPAC 5-fenilmetoxi-1H-pirrolo[2,3-c]piridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC=C3C(=C2)C(=CN3)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.28
Porcentaje de pureza 96%