Learn More
Éster de pinacol del ácido 5-benziloxi-3-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417626 250 mg 250 miligramos
15407626 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62598.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1528757-88-1
Fórmula molecular C19H22BFO3
Peso molecular (g/mol) 328.19
Clave InChI FAVUCVNUXHFOPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 81315028
Nombre IUPAC 2-(3-fluoro-5-fenilmetoxifenilo)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)OCC3=CC=CC=C3
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido