Learn More
5-Benciloxi-2-mercaptobenzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzyloxy-2-mercaptobenzimidazole |
| CAS | 465546-82-1 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N2 O S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2OS/c18-14-15-12-7-6-11(8-13(12)16-14)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H2,15,16,18) |
| SMILES | Sc1nc2cc(OCc3ccccc3)ccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 5-fenilmetoxi-1H-benzimidazol-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 256.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.067 |