Learn More
Ácido 5-(benciloxi)-2-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Benzyloxy)-2-Hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 16094-44-3 |
| Fórmula molecular | C14H12O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O4/c15-13-7-6-11(8-12(13)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,9H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-fenilmetoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0736 |