Learn More
5-(benciloxi)-2-bromobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Benzyloxy)-2-bromobenzaldehyde |
| CAS | 85604-06-4 |
| Fórmula molecular | C14 H11 Br O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11BrO2/c15-14-7-6-13(8-12(14)9-16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | Brc1ccc(OCc2ccccc2)cc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-fenilmetoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 291.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.994 |