Learn More
5-(Benciloxi)-2-bromo-4-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10334102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10334102 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10314202 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334102 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00837DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 499770-88-6
Fórmula molecular C14H14BrNO
Peso molecular (g/mol) 292.176
Número MDL MFCD04973043
Clave InChI FEMSDHJSFUHYSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzyloxy-2-bromo-4-methylaniline, benzyloxybromomethylaniline, 5-benzyloxy-2-bromo-4-methyl-phenylamine
PubChem CID 7018023
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metil-5-fenilmetoxianilina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.17
Porcentaje de pureza 97%