Learn More
5-benciloxi-2-(1-piperazinil)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzyloxy-2-(1-piperazinyl)pyrimidine |
| CAS | 87789-61-5 |
| Fórmula molecular | C15H18N4O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-(Phenylmethoxy)-2-(1-piperazinyl)-pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N4O/c1-2-4-13(5-3-1)12-20-14-10-17-15(18-11-14)19-8-6-16-7-9-19/h1-5,10-11,16H,6-9,12H2 |
| SMILES | C(Oc1cnc(nc1)N2CCNCC2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-fenilmetoxi-2-piperazin-1-ilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 270.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1481 |