Learn More
5-Benzil Benzidamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17921525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921525 2.5 mg 2.50 miligramo
17913965 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17921525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2311502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2196183-71-6
Fórmula molecular C26 H29 N3 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 435.99
Sinónimo 1-Propanamine, 3-[[1,5-bis(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 3-(1,5-Dibenzyl-1H-indazol-3-yl)oxypropyldimethylamine hydrochloride, 5-Benzyl Benzydamine hydrochloride, 5-Benzylbenzydamine hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(1,5-dibenzilindazol-3-il)oxi-N,N-dimetilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccc(Cc4ccccc4)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1,5-Dibenzyl-1H-indazole-3-yl)oxypropyl dimethylamine hydrochloride
Nombres de analitos o componentes 3-(1,5-Dibenzyl-1H-indazole-3-yl)oxypropyl dimethylamine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29N3O.ClH/c1-28(2)16-9-17-30-26-24-19-23(18-21-10-5-3-6-11-21)14-15-25(24)29(27-26)20-22-12-7-4-8-13-22;/h3-8,10-15,19H,9,16-18,20H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.2077