Learn More
5-bencil-4H-1,2,4-triazol-3-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine |
| CAS | 22819-07-4 |
| Fórmula molecular | C9H10N4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(Phenylmethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amine, 3-Amino-5-benzyl-1,2,4-triazole, 3-Benzyl-1H-1,2,4-triazol-5-amine, 3-Benzyl-5-amino-1,2,4-triazol, 5-Benzyl-2H-1,2,4-triazol-3-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N4/c10-9-11-8(12-13-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,10,11,12,13) |
| SMILES | Nc1nnc(Cc2ccccc2)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 5-bencil-1H-1,2,4-triazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0905 |