Learn More
5-Bencil-1H-tetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430220 1 g 1 g
11440220 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50675.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18489-25-3 | C8H8N4 | 160.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18489-25-3
Fórmula molecular C8H8N4
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD00068730
Clave InChI HHDRWGJJZGJSGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzyl-1h-tetrazole, 5-benzyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenylmethyl, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, 5-benzyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-phenylmethyltetrazole, maybridge1_003729, acmc-209em5, 5-phenylmethyl-1h-tetrazole
PubChem CID 223451
Nombre IUPAC 5-bencil-2H-tetrazol
SMILES C(C1=NNN=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzyl-1H-tetrazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 99%