Learn More
5-bencil-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30339224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30339224 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30339224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41173525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzyl-1H-imidazole
CAS 4238-72-6
Fórmula molecular C10H10N2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 5-(Phenylmethyl)-1H-imidazole, 4-Benzyl-1H-imidazole, Imidazole, 4(or 5)-benzyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2/c1-2-4-9(5-3-1)6-10-7-11-8-12-10/h1-5,7-8H,6H2,(H,11,12)
SMILES C(c1ccccc1)c2cnc[nH]2
Nombre IUPAC 5-bencil-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 158.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0844